Learn More
BUCHI Instruments pour point de fusion et pour point d’ébullition
Code produit 17917990 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Point de fusion manuel
Simulateur du point de fusion automatique
Comprend:
Instrument de mesure du point de fusion, kit d’étalonnage ; Tubes à point de fusion (100 pièces) ; Tubes à point d’ébullition (10) ; Porte-échantillon
Instrument de point de fusion, chargeur d'échantillons M-569, kit d'étalonnage M-565, tubes de point de fusion (100), tubes de point d'ébullition (10), capillaires d'ébullition (10), porte-échantillon, outil de nettoyage, CD de démonstration du moniteur de point de fusion, housse de protection. USB câble (2 m)
Instrument pour point de fusion
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Comprend Conditionnement
17917990 Simulateur du point de fusion automatique Instrument de point de fusion, chargeur d'échantillons M-569, kit d'étalonnage M-565, tubes de point de fusion (100), tubes de point d'ébullition (10), capillaires d'ébullition (10), porte-échantillon, outil de nettoyage, CD de démonstration du moniteur de point de fusion, housse de protection. USB câble (2 m) 1 pièce
10499094 Point de fusion manuel Instrument pour point de fusion 1 pièce
12782650 Simulateur du point de fusion automatique Instrument de mesure du point de fusion, kit d’étalonnage ; Tubes à point de fusion (100 pièces) ; Tubes à point d’ébullition (10) ; Porte-échantillon -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17917990 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 051998
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Includes
Chargeur d’échantillons M-569, jeu d’étalonnage M-565 , tubes de point de fusion (100 pièces), tubes de point d’ébullition (10 pièces), capillaire à ébullition (10 pièces), portoir, outil de nettoyage, moniteur de point de fusion de démo CD, couvercle de
Rapide et précis. BUCHI Les instruments de point de fusion M-560/565 disposent de menus et de programmes simples et faciles à naviguer sur l'écran LCD intuitif, avec un instrument vidéo en temps réel manuel ou automatique.
  • Étalonnage sans échec avec détermination automatisée et stockage des résultats
  • Pour la détermination du point de fusion et d’ébullition
  • Régulation et mesure extrêmement précises de la température
  • Reproductibilité optimisée avec emballage homogène du capillaire à l’aide du Sample Loader M-569
  • Contrôle de presque n’importe quel type d’échantillon en mesurant le point de fusion, le point d’ébullition ou le point de fusion du glissement.
  • Double contrôle des échantillons difficiles en comparant les mesures manuelles et automatisées
  • Observation et relecture de la transition de phase à l’aide de l’affichage couleur et de l’enregistrement vidéo
  • Logiciel PC inclus pour une gestion facile des méthodes et des résultats
  • Conforme aux méthodes de pharmacopée (européenne, USP, japonaise)
  • Procédures de QI / QO complètes, y compris les composés d’étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires de BPL / BPF.
Compliance
Méthodes pharmacopées (européennes, USP, japonaises) ; procédures IQ/OQ complètes, y compris les composés d’étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires de BPL/BPF.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Simulateur du point de fusion automatique
Profondeur (impériale) 14,5 in
Profondeur (métrique) 37 cm
Type d’affichage TFT
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 150 W
À utiliser avec (application) Détermination du point de fusion, du point d’ébullition et du point de fusion du glissement
Hauteur (impériale) 7,8 in
Hauteur (métrique) 20 cm
Comprend Instrument de point de fusion, chargeur d'échantillons M-569, kit d'étalonnage M-565, tubes de point de fusion (100), tubes de point d'ébullition (10), capillaires d'ébullition (10), porte-échantillon, outil de nettoyage, CD de démonstration du moniteur de point de fusion, housse de protection. USB câble (2 m)
Modèle M-565
Résolution 0,1°C (temp.)
Plage de températures (métrique) 10°C à 400°C
Poids (métrique) 4,5 kg
Largeur (impériale) 7,4 in
Largeur (métrique) 19 cm