Learn More
Hecht Karl™ Tubes pour la détermination du point de fusion
Code produit 10033881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10033881 90 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033881 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 43005010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.30€
    7.38€ / 100 pièces
    Économisez 4.92€
    40% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Type de produit Tubes pour la détermination du point de fusion
Comprend 100 dans un flacon en verre
Longueur (métrique) 90 mm
Quantité d’emballage 100 Pk.