Learn More
BUCHI Chargeur d'échantillons de point de fusion M-569
Code produit 17815092 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
62 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
17815092 62 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17815092 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 051997
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Chargement rapide et efficace des échantillons pour le point de fusion
  • Préparer 3 échantillons simultanément dans des capillaires à point de fusion.
  • Ce système de vibration unique pour le chargement des capillaires à point de fusion
  • Obtenez des résultats reproductibles avec un garnissage homogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système de point de fusion
Alimentation électrique 100/240 V
Hauteur (métrique) 62 mm