Learn More
Gibco™ Solution d’acides aminés MEM (50X)
Code produit 11580386 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
20 x 100 ml
Conditionnement:
100mL
20 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11580386 20 x 100 ml 20 PCS
11570386 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11580386 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11130077
 Article restreint
Expédition estimée: 29-10-2026
Solution d’acides aminés MEM (50 X)
La solution d’amino-acides Gibco™ MEM est utilisée comme supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires. La solution d’acides aminés MEM de Gibco™ est formulée pour contenir 50 X les acides aminés essentiels (à l’exception de la L-glutamine) trouvés dans le milieu essentiel minimal (MEM) standard. La formulation complète est disponible.
Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution d’acides aminés MEM de Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa situé à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution d’acides aminés MEM de Gibco™ fabriquée sur notre site situé à Grand Island (11130-051). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Norme ISO 13485, FDA
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Solution d’acides aminés MEM, 20 x 100 ml, liquide, concentration 50 X, sans glutamine, stocker entre 2 et 8°C, condition d’expédition ambiante, durée de conservation 12 mois, pour la culture cellulaire de mammifères
Concentration 50 X
Forme Liquide
Type de produit Supplément d’acides aminés
Sans additif Sans glutamine
Formule Chlorhydrate de L-Arginine, L-cystine, chlorhydrate de L-histidine-H2O, L-isoleucine, L-leucine, chlorhydrate de L-lysine, L-méthionine, L-phénylalanine, L-thréonine, L-tryptophane, L-tyrosine, L-valine
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 20 x 100 ml
État réglementaire Pour diagnostic in vitro