Learn More
Sartorius MEM-Eagle avec acides aminés non essentiels, sans L-Glutamine
Code produit 31908369 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908369 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31908369 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010401A
 Article restreint
En stock
Le MEM est utilisé pour la culture d’une large gamme de cellules cultivées en monocouches.
  • MEM-Eagle avec acides aminés non essentiels (MEM-NEAA), sans L-glutamine, est l’un des milieux synthétiques de croissance les plus utilisés.
  • La supplémentation optionnelle en acides aminés non essentiels (NEAA) dans des formulations contenant des sels de Hank ou d'Eagle élargit l'utilité de ce milieu.
  • Le MEM est une modification de l’EMB contenant des concentrations plus élevées de nutriments essentiels.
  • Le MEM soutient la culture d’une large gamme de cultures cellulaires monocouches.
  • Des recherches menées par Eagle et d’autres ont démontré que des ajouts à la formulation originale de l’EMB pouvaient soutenir un spectre plus large de cellules méticuleuses en culture.
  • La MEM intègre ces modifications et inclut des concentrations plus élevées d’acides aminés afin d’approcher davantage la composition protéique des cellules de mammifères en culture.
  • La supplémentation en MEM-NEAA fournit des nutriments susceptibles de réduire la charge biosynthétique globale sur les cultures cellulaires in vitro.
  • Modifié comme suit :
    • Avec des sels de Earle
    • Avec des acides aminés non essentiels
    • Avec du Phénol Rouge
    • Sans L-glutamine
Spécification
Classification Défini chimiquement, Aucun composant d’origine animale
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire MEM
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Acides aminés non essentiels (AANE), Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine
Quantité 500 mL
Culture Type Monolayer Culture