Description
- Le Milieu Essentiel Minimum (MEM) est l’un des milieux de culture cellulaire les plus couramment utilisés.
- Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat.
- Modifié comme suit :
- Avec du glucose
- Avec du magnésium
- Avec des sels de Earle
- Avec du bicarbonate de sodium
- Avec du Phénol Rouge
- Sans L-glutamine
Spécification
Spécification
| Classification | Défini chimiquement, Aucun composant d’origine animale |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Médias de culture cellulaire MEM |
| Serum Level | Sans sérum |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Avec additifs | Glucose, Magnésium, Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Bicarbonate de sodium, Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans glutamine |
| Quantité | 500 mL |
| Culture Type | Monolayer Culture |