Learn More
Sartorius MEM-Eagle sans L-Glutamine
Code produit 31908490 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
10 x 500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31908490 100 mL 100mL
31908415 500 mL 500mL
31908407 10 x 500 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31908490 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 010251B
 Article restreint
En stock
Le MEM est une modification de l’EMB avec des concentrations plus élevées de nutriments essentiels pour cultiver des cellules cultivées en monocouches.
  • Le MEM a été utilisé pour la culture d’une large gamme de cellules cultivées en monocouches.
  • La supplémentation optionnelle d'acides aminés non essentiels (NEAA) aux formulations intégrant soit les sels de Hank's, soit les sels d'Earle, a élargi l'utilité de ce médium.
  • Nous proposons une variété de modifications du milieu MEM pour une gamme d’applications de culture cellulaire.
Spécification
Classification Défini chimiquement, Aucun composant d’origine animale
Forme Liquide
Type de produit Médias de culture cellulaire MEM
Serum Level Sans sérum
Stérilité Stérile
Sterilization Method Stérilisation par filtration
Avec additifs Solution saline équilibrée d’Earle (EBBS), Rouge de phénol, Bicarbonate de sodium
Sans additif Sans glutamine
Quantité 100 mL
Culture Type Monolayer Culture