Description
Milieu essentiel minimum (MEM)α est largement utilisé pour la culture de cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules transfectées négatives pour la DHFR. MEMα peut être utilisé avec diverses cellules de mammifères en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humain. Nous proposons une variété de Gibco™ MEMα modifications pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation appropriée à l'aide de l'outil de sélection des médias.
Gibco™ MEMα est une modification du milieu essentiel minimum (MEM) qui contient des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l'acide lipoïque, de la vitamine B12 , de la biotine et de l'acide ascorbique. MEMα est disponible sans nucléosides pour être utilisé comme milieu de sélection pour les cellules DG44 et autres cellules DHFR négatives. Gibco™ MEMα avec GlutaMAX™ Ce complément alimentaire minimise l'accumulation d'ammoniaque toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires grâce à sa présentation facile à utiliser. Ce produit est fabriqué avec du ’sel Earle's.
Utilisation prévue du produit : Pour le
diagnostic in vitro . MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication et de qualité cGMP
Gibco™ MEMα est fabriqué dans une usine conforme aux BPFc, située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution identique. Gibco™ MEMα Produit fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
MEMα Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, MEMα nécessite une supplémentation, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (FBS). MEMα utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Gibco™ MEMα est une modification du milieu essentiel minimum (MEM) qui contient des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l'acide lipoïque, de la vitamine B12 , de la biotine et de l'acide ascorbique. MEMα est disponible sans nucléosides pour être utilisé comme milieu de sélection pour les cellules DG44 et autres cellules DHFR négatives. Gibco™ MEMα avec GlutaMAX™ Ce complément alimentaire minimise l'accumulation d'ammoniaque toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires grâce à sa présentation facile à utiliser. Ce produit est fabriqué avec du ’sel Earle's.
Utilisation prévue du produit : Pour le
diagnostic in vitro . MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication et de qualité cGMP
Gibco™ MEMα est fabriqué dans une usine conforme aux BPFc, située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution identique. Gibco™ MEMα Produit fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
MEMα Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, MEMα nécessite une supplémentation, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (FBS). MEMα utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu essentiel minimal α± |
| Avec additifs | GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Exempt de ribonucléosides, Exempt de désoxyribonucléosides |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 7,0 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Afficher plus |