Learn More
Gibco™ MEMα, supplément GlutaMAX™, pas de nucléosides
GREENER_CHOICE
Code produit 11534466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11534466 10 x 500 ml 10 PCS
11524466 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11534466 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 32561094
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MEM α, supplément GlutaMAX™, sans nucléosides
Milieu essentiel minimum (MEM)α est largement utilisé pour la culture de cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules transfectées négatives pour la DHFR. MEMα peut être utilisé avec diverses cellules de mammifères en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humain. Nous proposons une variété de Gibco™ MEMα modifications pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation appropriée à l'aide de l'outil de sélection des médias.
Gibco™ MEMα est une modification du milieu essentiel minimum (MEM) qui contient des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l'acide lipoïque, de la vitamine B12 , de la biotine et de l'acide ascorbique. MEMα est disponible sans nucléosides pour être utilisé comme milieu de sélection pour les cellules DG44 et autres cellules DHFR négatives. Gibco™ MEMα avec GlutaMAX™ Ce complément alimentaire minimise l'accumulation d'ammoniaque toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires grâce à sa présentation facile à utiliser. Ce produit est fabriqué avec du ’sel Earle's.
Utilisation prévue du produit : Pour le
diagnostic in vitro . MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication et de qualité cGMP
Gibco™ MEMα est fabriqué dans une usine conforme aux BPFc, située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution identique. Gibco™ MEMα Produit fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
MEMα Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. Par conséquent, MEMα nécessite une supplémentation, généralement avec 10 % de sérum de veau fœtal (FBS). MEMα utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu essentiel minimal α±
Avec additifs GlutaMAX, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium
Sans additif Exempt de ribonucléosides, Exempt de désoxyribonucléosides
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 10 x 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,0 à 7,4
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu essentiel minimum α±, 10 x 500 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec Glutamax™, rouge de phénol, pyruvate de sodium, durée de conservation de 12 mois, osmolalité de 280 à 320 mOsm/kg, pour culture de cellules de mammifères