Description
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
La solution Gibco™ MEM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu MEM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Cette formulation MEM ne nécessite pas d’environnement de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
La solution Gibco™ MEM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu MEM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Cette formulation MEM ne nécessite pas d’environnement de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sels de Hanks équilibrés de milieu MEM |
| Avec additifs | Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS), Glutamine, Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans HEPES |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 10 x 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| État réglementaire | Pour diagnostic in vitro |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Description | Sels de Hanks équilibrés de MEM, forme liquide, avec sels de Hanks, L-glutamine, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, conditions de stockage entre 2 et 8°C, utilisés pour la culture de cellules de mammifères |