Learn More
Gibco™ MEM, HEPES, supplément GlutaMAX™
Code produit 11524496 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 500 ml
500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11524496 500 ml 500mL
11534496 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11524496 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 42360024
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
MEM, HEPES, supplément GlutaMAX™
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une variété de Gibco™ Modifications du milieu MEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation appropriée à l'aide de l'outil de sélection des médias.
Gibco™ MEM, développé par Harry Eagle était basé sur sa formulation antérieure de Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications de la MEM ont suivi, notamment ’la MEM de Glasgow, la MEMα , DMEM et modification ’de Temin. Le MEM est disponible avec les ’sels d'Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 , ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2 . Gibco™ MEM avec GlutaMAX™ Ce complément alimentaire minimise l'accumulation d'ammoniaque toxique et améliore la viabilité et la croissance cellulaires grâce à sa présentation facile à utiliser. Ce produit est fabriqué avec du ’sel Earle's.
Utilisation prévue du produit : Pour le
diagnostic in vitro . MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication et de qualité cGMP
Gibco™ Le MEM est fabriqué dans une usine conforme aux BPFc, située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution identique. Gibco™ Produit MEM fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le MEM utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de –5 à 10 % de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit Milieu essentiel minimal
Avec additifs GlutaMAX, HEPES, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 500 ml
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
pH 7,1 à 7,3
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu essentiel minimal, 500 ml, liquide, concentration 1 X, pH 7,1 à 7,3, avec Glutamax™, HEPES, rouge de phénol, durée de conservation de 12 mois, osmolalité entre 280 et 320 mOsm/kg, pour la culture de cellules de mammifères