Learn More
Gibco™ MEM, HEPES, supplément GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Code produit 12569089
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12569089 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12569089 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 42360032
Edge
Requires
Supplémentation
Le milieu essentiel minimal est couramment utilisé pour les milieux de cultures cellulaires
Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Le MEM Gibco, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, dont le MEM de Glasgow, le MEM α, le DMEM et la modification de Temin.
  • Disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hanks pour une utilisation sans CO2
  • Associé au supplément GlutaMAX, Gibco MEM vient minimiser l’accumulation d’ammoniac toxique et améliorer la croissance et la viabilité cellulaires dans un format facile à utiliser
  • Modifié comme suit : avec GlutaMAX™, HEPES et du rouge de phénol
  • Fabriqué avec des sels de Earle
  • Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
  • Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
  • Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes
Type de cellule Astrocytes de rat primaires
Classification Aucun composant d’origine animale
Concentration 1 X
Forme Liquide
Type de produit MEM (milieu essentiel minimal)
Serum Level Supplémentation en sérum standard
Stérilité Stérilisation par filtration
Avec additifs Faible teneur en glucose, GlutaMAX, HEPES, Rouge de phénol
Sans additif Sans pyruvate de sodium
Gamme de produits Gibco, GlutaMAX
Quantité 500 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière
Conditions d’expédition : température ambiante
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.