Description
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une variété de Gibco™ Modifications du milieu MEM pour diverses applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation appropriée à l'aide de l'outil de sélection des médias.
Gibco™ MEM, développé par Harry Eagle était basé sur sa formulation antérieure de Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications de la MEM ont suivi, notamment ’la MEM de Glasgow, la MEMα , DMEM et modification ’de Temin. Le MEM est disponible avec les ’sels d'Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 , ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2 . Ce produit est fabriqué avec du ’sel Earle's.
Utilisation prévue du produit : Pour le
diagnostic in vitro . MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication et de qualité cGMP
Gibco™ Le MEM est fabriqué dans une usine conforme aux BPFc, située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution comparable Gibco™ Produit MEM fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le MEM utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de –5 à 10 % de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
Gibco™ MEM, développé par Harry Eagle était basé sur sa formulation antérieure de Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications de la MEM ont suivi, notamment ’la MEM de Glasgow, la MEMα , DMEM et modification ’de Temin. Le MEM est disponible avec les ’sels d'Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 , ou avec les sels de Hanks pour une utilisation sans CO2 . Ce produit est fabriqué avec du ’sel Earle's.
Utilisation prévue du produit : Pour le
diagnostic in vitro . MISE EN GARDE : ne pas utiliser à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Toute utilisation autre que celle prévue peut constituer une violation de la législation locale.
Système de fabrication et de qualité cGMP
Gibco™ Le MEM est fabriqué dans une usine conforme aux BPFc, située à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. L'établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 norme. Pour assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, nous proposons une solution comparable Gibco™ Produit MEM fabriqué dans notre usine de Grand Island. Cet établissement est enregistré auprès de la FDA en tant que fabricant de dispositifs médicaux et est certifié conforme aux normes. ISO 13485 normes.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le MEM utilise un système tampon de bicarbonate de sodium (2,2 g/L) et nécessite donc un environnement de –5 à 10 % de CO2 pour maintenir un pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu essentiel minimal |
| Avec additifs | Rouge de phénol, HEPES |
| Sans additif | Sans glutamine, Sans pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 10 x 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 7,0 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Afficher plus |