Learn More
Gibco™ MEM, NEAA, pas de glutamine
Code produit 11583397 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
10 pièces
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11583397 500 mL 500mL
11593397 500 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11583397 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10370047
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
MEM, NEAA, pas de glutamine
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le MEM Gibco™, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu de base d’Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, dont le MEM de Glasgow, le MEM α, le DMEM et la modification de Temin. Le milieu MEM est disponible avec des sels d’Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec des sels de Hank pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec les sels d’Earle.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication suivant les BPFa sur deux sites
Le milieu MEM Gibco™ est fabriqué sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit Gibco™ MEM identique fabriqué sur notre site situé en Écosse. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
L’MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le milieu MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le MEM utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2.2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5–10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Type de produit Milieu essentiel minimal NEAA
Avec additifs Acides aminés non essentiels (AANE), Rouge de phénol
Sans additif Sans glutamine, Sans HEPES
À utiliser avec (application) Pour la culture cellulaire, la culture cellulaire de mammifères, la culture in vitro
Quantité 500 mL
Certifications/Conformité Normes ISO 13485, FDA
Contenu et stockage 2 à 8 °C
Description Milieu essentiel minimal (MEM), NEAA, 500 ml, forme liquide, supplémentation en sérum standard, température de stockage entre 2 et 8°C, durée de conservation de 12 mois, sans L-glutamine, HEPES, certifié ISO 13485, pour utilisation diagnostique in vit