Learn More
Gibco™ MEM, pas de glutamine
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat.
Marque: Gibco™ 11090081
28.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24159" pour bénéficier de cette offre.
Description
CD90 (Thy 1) antigen is a GPI linked glycoprotein member of the Immunoglobulin super family. It is expressed in murine T cells, thymocytes, neural cells, Kupffer's cells and fibroblasts. Thy 1 may play a role in cell-cell or cell-ligand interactions during synaptogenesis and other events in the brain.
Spécification
| CD90.1 (Thy-1.1) | |
| Astrocytes de rat primaires | |
| Aucun composant d’origine animale | |
| HIS51 | |
| MEM (milieu essentiel minimal) | |
| Supplémentation en sérum standard | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| Thy1 | |
| P01830, P01831 | |
| Thy1 | |
| Gibco™ | |
| 500 mL, 50 μg | |
| Affinity chromatography | |
| Primary | |
| Mouse, Rat | |
| IgG2a κ |
| HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 et fibroblastes | |
| Flow Cytometry | |
| 1 X | |
| Liquide | |
| FITC | |
| Stérilisation par filtration | |
| Faible teneur en glucose, Rouge de phénol | |
| Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium | |
| CD7; CD90; FLJ33325; T25; Thy 1.2; Thy1; Thy-1; Thy-1 antigen; Thy-1 cell surface antigen; thy-1 glycoprotein; thy-1 membrane glycoprotein; Thy-1 protein; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2; thymus cell antigen 1, theta; Thymus cell surface antigen | |
| Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 | |
| Mouse | |
| Température ambiante | |
| RUO | |
| 21838, 24832 | |
| Conditions de stockage de 2 à 8°C. Tenir à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : Durée de conservation à température ambiante : 24 mois à compter de la date de fabrication |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.