Learn More
Gibco™ MEM, sans glutamine, sans rouge de phénol
Description
Le milieu essentiel minimal (MEM) est l’un des milieux de cultures cellulaires les plus couramment utilisés. Le milieu MEM peut être utilisé dans diverses cellules de mammifères adhérentes et en suspension, notamment HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, les fibroblastes et les astrocytes primaires de rat. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu MEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le MEM Gibco™, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, dont le MEM de Glasgow, le MEM α, le DMEM et la modification de Temin. Le MEM est disponible avec les sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hank pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec les sels de Earle.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ MEM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ MEM fabriqué sur notre site situé à Grand Island (51200-038). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le MEM – utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Le MEM Gibco™, élaboré par Harry Eagle, est basé sur son ancienne formulation du milieu Basal Medium Eagle (BME). De nombreuses autres modifications du MEM ont suivi, dont le MEM de Glasgow, le MEM α, le DMEM et la modification de Temin. Le MEM est disponible avec les sels de Earle pour une utilisation dans un incubateur à CO2 ou avec les sels de Hank pour une utilisation sans CO2. Ce produit est fabriqué avec les sels de Earle.
Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ MEM est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu Gibco™ MEM fabriqué sur notre site situé à Grand Island (51200-038). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu MEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi, le MEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le MEM – utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour maintenir le pH physiologique.
Spécification
Spécification
| Concentration | 1 X |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu essentiel minimal |
| Avec additifs | Glutamine, HEPES, Rouge de phénol |
| Sans additif | Sans pyruvate de sodium |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| Quantité | 10 x 500 ml |
| Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
| pH | 7,0 à 7,4 |
| Contenu et stockage | 2 à 8 °C |
| Afficher plus |