Learn More
Gibco™ Solution d’acides aminés non indispensables MEM (100 X)
Code produit 11350912 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350912 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11350912 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11140050
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les amino-acides Gibco™ MEM non indispensables sont utilisés pour supplémenter les milieux de culture cellulaire, afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires.
Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids are used as a supplement for cell culture medium, to increase cell growth and viability. Gibco™ MEM Non-Essential Amino Acids contains the same non-essential amino acids found in the standard Minimum Essential Medium (MEM) at a strength of 100X. The complete formulation is available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conservez à 2–8°C. Conserver à l’abri de la lumière.
Type de cellule Cellules de mammifères
Concentration 100 X
Forme Liquide
Type de produit Supplément d’acides aminés
Stérilité Stérilisation par filtration
Qualité de fabrication Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485
pH 0,9
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
compliance-icons
Identifiant produit
  • MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION, (100X)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: amino acids
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.