Description
Le milieu essentiel minimal (MEM) α est un milieu largement utilisé pour la culture des cellules de mammifères ainsi que pour la sélection de cellules négatives transfectées pour la DHFR. Le milieu MEM α peut être utilisé avec une variété de cellules de mammifère en suspension et adhérentes, notamment les kératinocytes, les astrocytes primaires de rat et les cellules de mélanome humaines. Nous proposons un choix de modifications Gibco™ MEM α pour une gamme d’applications de cultures cellulaires. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Ce milieu MEM α est modifié comme suit :
Avec : Ribonucléosides, désoxyribonucléosides, rouge de phénol, L-glutamine
Sans : Bicarbonate de sodium
La formulation complète est disponible.
αGibcoα MEM est une modification du milieu essentiel minimum (MEM) contenant des acides aminés non essentiels, du pyruvate de sodium, de l’acide lipoïque, de la vitamine B12, de la biotine et de l’acide ascorbique. Le milieu MEM α est disponible sans nucléosides pour être utilisable comme milieu de sélection pour les DG44 et autres cellules négatives pour la DHFR. Ce produit est fabriqué avec des sels ’de Earleα.
Le milieu MEM αne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu MEM α nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu MEM α utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,2 g/l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Le milieu de culture cellulaire Gibco™ en poudre nécessite une addition de bicarbonate de sodium, un ajustement du pH et une filtration au moment de la préparation (pour des informations plus détaillées, consultez le protocole).
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Classification | Aucun composant d’origine animale |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Milieu essentiel minimal (MEM) alpha |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Avec additifs | Glutamine, Rouge de phénol, Pyruvate de sodium |
| Sans additif | Sans HEPES, Sans bicarbonate de sodium |
| Qualité de fabrication | Conforme aux BPFa en vertu de la norme ISO 13485 |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 1 l |
| Afficher plus |