Learn More
Gibco™ Solution de vitamine MEM (100X)
GREENER_CHOICE
Code produit 11550386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11550386 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11550386 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 11120037
Produits indispensables pour la culture cellulaire
Utilisez le code promo 27976
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution de vitamine MEM (100X)
La solution de vitamines en MEM Gibco™ est utilisée en tant que supplément de croissance pour les milieux de culture cellulaire, afin d’augmenter la croissance et la viabilité cellulaires. La solution de vitamines en MEM Gibco™ est formulée pour contenir 100 x les vitamines présentes dans le milieu minimum essentiel (MEM) standard. La formulation complète est disponible.
Usage du produit
Pour diagnostics in vitro.
Fabrication et système de qualité de BPFa sur deux sites
La solution de vitamines MEM Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Paisley, en Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique à la solution de vitamines MEM Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (11120-052). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage –5 à –20°C
Description Solution de vitamine MEM, 100 ml, moins de ressources utilisées, moins de déchets, utilisée comme supplément de croissance pour le milieu de culture cellulaire, pour augmenter la croissance et la viabilité cellulaire
Type de produit Solution de vitamine MEM
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Quantité 100 mL
État réglementaire RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche