Learn More
Memantine Glycine, TRC
Code produit 30480855
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30480855 10 mg 10mg
30480663 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30480855 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM21801510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1340545-88-1
Formule moléculaire C14 H23 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 237.34
Synonyme Glycine, N-(3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycine
Nom IUPAC 2-[(3,5-dimethyl-1-adamantyl)amino]acetic acid
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Memantine Glycine
Formule InChI InChI=1S/C14H23NO2/c1-12-3-10-4-13(2,7-12)9-14(5-10,8-12)15-6-11(16)17/h10,15H,3-9H2,1-2H3,(H,16,17)
Quantité 10 mg
Poids de la formule 237.1729
Conditions d’expédition Room Temperature