Learn More
Molecular Probes™ Membrane Permeability Dead Cell Apoptosis Kit with PO-PRO™-1 and 7-Aminoactinomycin D, for flow cytometry
Code produit 10338452
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10338452 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10338452 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur V35123
Kit de dosage d’apoptose Vybrant™ nº 13 *PO-PRO™ 1 / 7-aminoactinomycine D* *pour cytométrie en flux* *200 dosages*
Ce produit de cytométrie en flux détecte l’apoptose sur la base des changements qui se produisent dans la perméabilité des membranes cellulaires en utilisant des colorations d’acide nucléique PO-PRO™ 1 et 7-aminoactinomycine D (7-AAD) Après avoir coloré une population cellulaire avec le colorant PO-PRO™ 1 et la 7-AAD, les cellules apoptotiques présentent une fluorescence violette, les cellules mortes présentent une fluorescence violette et rouge, et les cellules vivantes ne présentent que peu ou pas de fluorescence. Ces populations se distinguent facilement par un cytomètre en flux qui utilise à la fois un laser violet et la ligne de 488 nm d’un laser argon-ion pour l’excitation. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour environ 200 tests de cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Format Tube, lame
Type de produit Kit d’apoptose des cellules mortes
Contenu et stockage Contient 1 flacon de colorant PO-PRO™ 1 (500 µl) et 1 flacon de 7-AAD (7-aminoactinomycine D, 200 µl).
Conserver au réfrigérateur (2–8 °C) et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux 405, 488
Excitation / émission PO-PRO™ 1 : 434⁄456, 7-AAD : 546⁄647
Nbre de réactions 200
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Vybrant
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué 7-AAD (7-aminoactinomycine D), PO-PRO™ 1
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence, cytomètre en flux