Learn More
Invitrogen™ Kit d’expression protéiques fonctionnelles MembranePro™
Code produit 17173029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
10 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17173029 1 kit 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17173029 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A11667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00€
    2081.25€ / 10 réactions
    Économisez 693.75€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Kit d’expression protéique fonctionnelle MembranePro™ - 10rxn
Pour les clients qui étudient les GPRC et d’autres protéines membranaires, MembranePro™ est le système prêt à l’emploi qui fournit des protéines membranaires enrichies et fonctionnelles de manière efficace et fiable. Avantages de MembranePro™ :
  • Les protéines sont présentes sur des membranes cellulaires humaines (ou d’autres mammifères)
  • Le contrôle de la qualité cellulaire et le traitement post-translationnel des mammifères contribuent à la production de produits de protéines fonctionnelles
  • Les protéines bourgeonnent sous forme de lipoparticules et sont facilement collectées à partir du milieu de culture
  • Les lipoparticules sont enrichies avec des récepteurs exprimés
    Le flux de travail de MembranePro™ est moins coûteux en main-d’œuvre par rapport à la production traditionnelle de fractions membranaires. En bref, le protocole MembranePro™ vous permet de :
    1. Cloner le gène qui vous intéresse à l’aide d’un vecteur TOPO™
    2. Transfecter avec de la Lipofectamine™ 2000 et du réactif MembranePro™ dans des cellules 293FT
    3. Récolter des lipoparticules 48 h après transfection, concentrer avec un mélange de précipitation MembranePro™
    4. Stocker les lipoparticules à -80 °C ou procéder aux dosages en aval
    Les produits MembranePro™ sont proposés en deux configurations – sous forme de kit d’expression (vecteur TOPO™, Lipofectamine™ 2000, mélange de précipitation MembranePro™, réactif MembranePro™, cellules 293FT) et sous forme de kit de support (Lipofectamine™ 2000, mélange de précipitation MembranePro™, réactif MembranePro™). Le kit d’expression n’est disponible qu’en 10 tailles de réaction ; le kit de support est disponible en tailles de réaction 10, 60 et 600.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type MembranePro Functional Protein Expression Kit
    Type de livraison Particules virales (VLP)
    Quantité 1 kit
    Contenu et stockage Le kit contient :
    •un kit vecteur TA pEF6 V5-His TOPO™ pour au moins 10 réactions de clonage TOPO™ (stockage à -20 °C)
    •3 x10^6 cellules 293FT (stockage dans de l’azote liquide)
    •1 x 75 ml de mélange de précipitation MembranePro™ (stockage à température ambiante)
    •1 x 0,3 mg (1 mg⁄ml) de réactif MembranePro™ (stockage à -20 °C)
    •3 x 0,75 ml de Lipofectamine™ 2000 (à stocker à +4 °C)
    •Des manuels
    Agent de sélection (eucaryotique) Blasticidine
    Lignée cellulaire 293FT
    Mécanisme d’expression Expression cellulaire
    Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
    Marqueur de sélection eucaryotique BsdR
    Système d’expression Mammifère
    Type de protéine exprimée Protéine de membrane
    Gamme de produits MembranePro
    À utiliser avec (application) Expression de protéines membranaires
    Accélérateur EF-1α