Learn More
Invitrogen™ Kit de support de protéines fonctionnelles MembranePro™
Code produit 17183029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Suffisant pour:
10 réactions
Conditionnement:
10 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Suffisant pour Conditionnement
17183029 10 réactions 10 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17183029 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A11668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00€
    1942.50€ / 10 réactions
    Économisez 647.50€
    25% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Pour les clients qui étudient les RCPG et d’autres protéines membranaires, MembranePro™ est le système prêt à l’emploi qui fournit des protéines membranaires enrichies et fonctionnelles de manière efficace et fiable.
Pour les clients qui étudient les GPCR et d’autres protéines membranaires, MembranePro™ est le système prêt à l’emploi qui fournit des protéines membranaires enrichies et fonctionnelles de manière efficace et fiable. Avantages de MembranePro™ :
  • Les protéines sont affichées sur les membranes cellulaires humaines (ou autres mammifères)
  • Le contrôle de la qualité cellulaire et le traitement post-translationnel des mammifères contribuent à la production de protéines fonctionnelles
  • Les protéines bourgeonnent sous forme de lipoparticles et sont facilement collectées à partir du milieu de culture
  • Les lipoparticles sont enrichies de récepteurs exprimés
    Le flux de travail de MembranePro™ est moins exigeant en main-d’œuvre par rapport à la production traditionnelle de fractions membranaires. En bref, le protocole MembranePro™ vous permet de :
    1. Clonez votre gène d’intérêt à l’aide d’un vecteur TOPO™
    2. Transfectez avec Lipofectamine™ 2000 et le réactif MembranePro™ dans les cellules 293FT
    3. Récoltez les lipoparticules 48 h après transfection, concentrez avec le mélange de précipitation MembranePro™
    4. Stockez les lipoparticles à -80 C ou procédez aux dosages en aval
    Les produits MembranePro™ sont proposés en deux configurations – sous forme de kit d’expression (vecteur TOPO™, Lipofectamine™ 2000, mélange de précipitation MembranePro™, réactif MembranePro™, cellules 293FT) et de kit de support (Lipofectamine™ 2000, mélange de précipitation MembranePro™, réactif MembranePro™). Le kit d’expression n’est disponible qu’en 10 tailles de réaction ; le kit de support est disponible en 10, 60 et 600 tailles de réaction.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type MembranePro Functional Protein Support Kit
    Suffisant pour 10 réactions
    Type de livraison Particules virales (VLP)
    Quantité 1 kit
    Contenu et stockage • 1 mélange de précipitation MembranePro™ de 75 ml (Stocker à température ambiante)
    •1 réactif MembranePro™ de 0,3 mg (1 mg⁄ml) (stocker à -20°C)
    •3 x 0,75 ml de Lipofectamine™ 2000 (stocker à +4°C)
    •Manuel
    Agent de sélection (eucaryotique) Néant
    Mécanisme d’expression Expression cellulaire
    Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
    Système d’expression Mammifère
    Type de protéine exprimée Protéine de membrane
    Gamme de produits MembranePro
    À utiliser avec (application) Expression de protéines membranaires
    Accélérateur EF-1α