Learn More
Cytiva Membranes
Code produit 11989217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,6 μm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
11989217 0,6 μm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11989217 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 10409870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    207.00€ / 100 pièces
    Économisez 21.00€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Spécification
Porosité 0,6 μm
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Ces membranes sont utilisées pour évaluer quantitativement le nombre de micro-organismes. Le liquide est filtré à travers une membrane et les micro-organismes se recueillent sur la surface de la membrane.
Quantité 100Chaque
Type Membrane
compliance-icons
Identifiant produit
  • ME26/31 ST, 0.6µm 47mm
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose