Learn More
Gilac™ Urinoir pour hommes avec couvercle
Code produit 17948551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17948551 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17948551 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G101708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.83€
    5.20€ / 1 pièces
    Économisez 2.63€
    33% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L'urinoir pour hommes de 1 L avec couvercle est gradué et convient à un usage hospitalier.
  • Convient à un usage hospitalier.
  • Translucide, niveau visible, avec graduations de volume.
  • Forme arrondie et très épaisse.
  • Difficile à casser en cas de chute.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Le produit est désinfecté dans un lave-bassins de lit.
  • L'ergonomie du produit, étudiée en profondeur, garantit un nettoyage optimal.
  • L'équipement doit être à température ambiante afin d'éviter la sensation de froid ressentie avec les équivalents en acier inoxydable.
Specifications
Type de produit Urinal pour homme avec bouchon
Couleur Vert
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Volume (impérial) 0,3 gal.
Volume (métrique) 1 L