Learn More
Gilac™ Urinoir pour hommes de 1 L
Code produit 17988601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Vert
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17988601 Vert 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988601 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G101208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.57€
    4.20€ / 1 pièces
    Économisez 2.37€
    36% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
L'urinoir pour hommes de 1 L est gradué et convient à un usage hospitalier.
  • Convient à un usage hospitalier.
  • Translucide, niveau visible, avec graduations de volume.
  • Forme arrondie et très épaisse.
  • Difficile à casser en cas de chute.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Le produit est désinfecté dans un lave-bassins de lit.
  • L'ergonomie du produit, étudiée en profondeur, garantit un nettoyage optimal.
  • L'équipement doit être à température ambiante afin d'éviter la sensation de froid ressentie avec les équivalents en acier inoxydable.
Spécification
Type de produit Urines
Couleur Vert
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Graduée Oui