Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour hommes
Code produit 15817091 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
Grand
Très grand
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
Longueur (impériale):
41,7 in
42,5 in
43,3 po.
44,1 in
44,9 po.
45,7 in
46,5 po.
47,2 in
48,0 in
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Longueur (impériale) Conditionnement
15817091 S 42,5 in 1 pièce
15827091 Moyenne 43,3 po. 1 pièce
15837091 Grand 44,1 in 1 pièce
15847091 Très grand 44,9 po. 1 pièce
15857091 XXL 45,7 in 1 pièce
15867091 XXXL 46,5 po. 1 pièce
15877091 XXXXL 47,2 in 1 pièce
15887091 XXXXXL 48,0 in 1 pièce
15897091 XS 41,7 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15817091
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec fermetures à pinces avant
  • Fabriqué en polycoton 65/35
  • Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
  • Bague pointue standard
  • Bouchon avant à clipser
  • Manchettes droites
  • Blanc
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire polyvalente
Dimensions S
Sexe Hommes
Matériau Mélange de polycoton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette Droit
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Nbre de poches 3
Type de collier Pointu standard
Longueur (impériale) 42,5 in