Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire en poly/coton pour hommes
Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Description
- Fabriqué en polycoton 65/35
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Bouchon avant à clipser
- Manchettes droites
- Blanc
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire polyvalente |
| Dimensions | XXL |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Mélange de polycoton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Type de manchette | Droit |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 3 |
| Afficher plus |