Learn More
Menadione, MedChemExpress
Code produit 16462139
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16462139 1 g
16442106 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16462139 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0332
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Menadione, a synthetic naphthoquinone, can be converted to active vitamin K2 in vivo.
Spécification
Nom chimique ou matériau Menadione
CAS 58-27-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H8O2
Quantité 1 g
Synonyme Vitamin K3
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (290.39 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(C)=CC(C2=C1C=CC=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid