Learn More
Menbutone, MedChemExpress
Description
Menbutone is an oxobutyric acid derivative, and is a choleretic.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Menbutone |
| CAS | 3562-99-0 |
| Couleur | Light Yellow |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H14O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Genabilic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 40 mg/mL (154.88 mM) |
| SMILES | O=C(O)CCC(C1=C2C=CC=CC2=C(OC)C=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.27 |
| Afficher plus |