Learn More
Menbutone, TRC
Code produit 17912825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17912825 5 g 5g
17901535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17912825 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2187005G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3562-99-0
Formule moléculaire C15 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Synonyme 3-Butyl-4-hydroxyphenylacetic acid, Butylscopolamine
Nom IUPAC 4-(4-méthoxynaphtalène-1-yl)-4-acide oxobutanoïque
SMILES COc1ccc(C(=O)CCC(=O)O)c2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau Menbutone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H14O4/c1-19-14-8-6-11(13(16)7-9-15(17)18)10-4-2-3-5-12(10)14/h2-6,8H,7,9H2,1H3,(H,17,18)
Poids de la formule 258.0892
Pourcentage de pureté >95%