Learn More
Thermo Scientific™ Sérums pour test d’agglutination de méningocoques
Code produit 13235589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Groupe d’organismes:
Groupes polyvalents X-Z, W135
Groupe X
Groupe Y
Groupe Z
Conditionnement:
2mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Groupe d’organismes unitSize
13235589 Groupes polyvalents X-Z, W135 2mL
13265589 Groupe X 2mL
13275589 Groupe Y 2mL
13285589 Groupe Z -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13235589 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R30166701
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez sérologiquement Neisseria meningitidis par un test rapide d’agglutination.
Identifiez sérologiquement Neisseria meningitidis, groupes A, C, D, X, Y, Z et W135, à des fins épidémiologiques et diagnostiques avec le sérum pour test d’agglutination de méningocoques Thermo Scientific™ Remel™.
Utilisez le sérum pour test d’agglutination de méningocoques pour l’identification présumée de la bactérie Neisseria meningitidis développée en milieux de culture.
  • Tests simples d’emploi
  • Identifie les principaux groupes de sérotypes de Neisseria meningitidis
  • Fournit des résultats précis, fiables et rapides
  • Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps du sérum, produits suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les bactéries porteuses d’antigènes homologues.
    Les tests sérologiques sont prévus à des fins de dépistage et doivent s’ajouter aux procédures de culture, non les remplacer.
    Les sérums pour test d’agglutination de méningocoques monovalents conviennent à une utilisation dans les tests d’agglutination sur lame. Une méthode alternative de typage, la contre-immunoélectrophorèse, est également décrite dans la documentation1,2,3,4. Les sérums pour test d’agglutination polyvalents doivent uniquement être utilisés sur lame.
    Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
    Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage 2°C à 8°C
    Description Sérums pour test d’agglutination de méningocoques
    Substances à analyser détectables Neisseria Meningitidis
    Type d’échantillon Sérum
    Type Sérums agglutinants
    Comprend Flacon compte-gouttes de sérums pour test d’agglutination de méningocoques 1
    Groupe d’organismes Groupes polyvalents X-Z, W135
    Quantité 2 ml