Learn More
Menthofurane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453407
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453407 1 g 1g
11463407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17192.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 494-90-6 | C10H14O | 150.221 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 494-90-6
Formule moléculaire C10H14O
Poids moléculaire (g/mol) 150.221
Numéro MDL MFCD00041851
Clé InChI YGWKXXYGDYYFJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme menthofuran, menthofurane, 3,9-epoxy-p-mentha-3,8-diene, benzofuran, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethyl, p-mentha-3,8-diene, 3,9-epoxy, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran, fema no. 3235, 4,5,6,7-tetrahydro-3,6-dimethylcoumarone, r-menthofuran, 3,6-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydrobenzo 2,1-b furan
CID PubChem 329983
ChEBI CHEBI:50542
Nom IUPAC 3,6-diméthyl-4,5,6,7-tétrahydro-1-benzofurane
SMILES CC1CCC2=C(C1)OC=C2C
Spécification
Nom chimique ou matériau Menthofuran
Densité 0.972
Point d’ébullition 86°C to 88°C (15 mmHg)
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.4845
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.22
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.