Learn More
MedChemExpress (-)-Menthol
Code produit 16411969
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411969 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16411969 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY75161
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress (-)-Menthol is a key component of peppermint oil that binds and activates transient receptor potential melastatin 8 (TRPM8), a Ca2+-permeable nonselective cation channel, to increase [Ca2+]i. Antitumor activity.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 156.27 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
CAS 2216-51-5
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (639.92 mM∣Need ultrasonic)
Cible TRP Channel∣Endogenous Metabolite
Quantité 1 g