Learn More
Menthol, extra pur, naturel, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Spécification
Spécification
| CAS | 2216-51-5 |
| Point de fusion | 41°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 212°C |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Formule moléculaire | C10H20O |
| Numéro MDL | 62979 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 156.27g/mol |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L(-)-Menthol
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.