Learn More
Menthone, 98 %, mélange d’isomères, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10377050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10377050 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10377050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125411000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Menthone
Note relative au nom 90%
CAS 10458-14-7
Point de fusion -6°C
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 207°C
Point d’éclair 69°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H18O
Indice de réfraction 1.4500 to 1.452
Numéro MDL MFCD00062998
Quantité 100 g
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 10, 5663
Gravité spécifique 0.89
Synonyme isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Clé InChI NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
CID PubChem 6986
ChEBI CHEBI:36742
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Menthone, mixture of isomers
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.