Learn More
Menthone (mélange de diastéromères), TRC
Code produit 30010729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010729 50 g 50g
30005381 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010729 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM21913050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10458-14-7
Formule moléculaire C10 H18 O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Synonyme Menthone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone (ACI), p-Menthan-3-one (8CI), 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanone, NSC 113134, NSC 9280
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propane-2-ylcyclohexane-1-one
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Menthone
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Poids de la formule 154.1358