Learn More
menthone, mélange disomères, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493238
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493238 1000 g 1000g
11403248 50 g 50g
11413248 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17665.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10458-14-7 | C10H18O | 154.253 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10458-14-7
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.253
Numéro MDL MFCD00062998
Clé InChI NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
CID PubChem 6986
ChEBI CHEBI:36742
Nom IUPAC 5-méthyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Menthone
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.894
Point d’ébullition ∼207°C
Point d’éclair 72°C (162°F)
Quantité 1000 g
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 98%