Learn More
Menthoxypropane-1,2-diol, TRC
Code produit 30133081
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133081 1 g 1g
30007662 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133081 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM8850351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87061-04-9
Formule moléculaire C13H26O3
Poids moléculaire (g/mol) 230.3
Synonyme TK 10, 3-[[5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl]oxy]-1,2-propanediol
Nom IUPAC 3-(5-méthyl-2-propane-2-ylcyclohexyl)oxypropane-1,2-diol
SMILES CC(C)C1CCC(C)CC1OCC(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Menthoxypropane-1,2-diol
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H26O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)16-8-11(15)7-14/h9-15H,4-8H2,1-3H3
Poids de la formule 230.1882