Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
Code produit 11961988 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
18mm
20 mm
24mm
Largeur (métrique):
18mm
20 mm
24mm
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
11961988 20 mm 20 mm 1000 pièces
15767572 18mm 18mm 1000 pièces
15707592 24mm 24mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11961988 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur BB02000200A153MNZ0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.97€
    17.87€ / 1000 pièces
    Économisez 50.10€
    73% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 20 mm
Largeur (métrique) 20 mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 20 x 20 mm
À utiliser avec (équipement) Équipements automatisés
Quantité 1 000/paquet