Learn More
Epredia™ Lamelles pour microscopes Menzel™
Code produit 17294904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17294904 24 x 24 mm 1000 pièces
17254894 18 x 18 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17294904 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur BB02400240A153MNZ0
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lamelles de microscope carrées en verre borosilicaté.
  • Carré
  • Épaisseur de 0,13 à 0,16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Carré
Matériau Verre borosilicaté
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 24 x 24 mm
À utiliser avec (équipement) Équipement automatisé