Learn More
Mephenoxalone, TRC
Code produit 30472876
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472876 250 mg 250mg
30471660 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30472876 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM224900250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-07-5
Formule moléculaire C11 H13 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 223.23
Synonyme 2-Oxazolidinone, 5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, 2-Oxazolidinone, 5-[(o-methoxyphenoxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, (±)-Mephenoxalone, 5-(o-Methoxyphenoxymethyl)-2-oxazolidinone, 5-(o-Methoxyphenoxymethyl)-2-oxazolidone, AHR 233, Control-OM, Dorsiflex, Dorsilon, Ekilan, Lenetran, Lenetran Tab, Lenetranat, Mephenoxalone, Methoxadone, Methoxydon, Methoxydone, Metoxadon, Metoxadone, Moderamin, OM-518, Placidex, Riself, Tranpoise, Trepidone, Valans, Xerene
Nom IUPAC 5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES COc1ccccc1OCC2CNC(=O)O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Mephenoxalone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-14-9-4-2-3-5-10(9)15-7-8-6-12-11(13)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Poids de la formule 223.0845
Pourcentage de pureté >95%