Learn More
Iodure de mépiquat D3 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mepiquat methyl-d3 iodide |
| CAS | 32317-85-4 |
| Solvant ou matrice | Acetonitrile |
| Formule moléculaire | C7 2H3 H13 N . I |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 1-Methyl-1-methyl-d3-piperidinium Iodide, Mepiquat iodide D3 (methyl-d3) |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16N.HI/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/i1D3; |
| SMILES | [I-].[2H]C([2H])([2H])[N+]1(C)CCCCC1 |
| Nom IUPAC | 1-metil-1-(trideuteriometil)piperidin-1-io;yoduro |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.13 |
| Afficher plus |