Learn More
Chlorhydrate de meptazinol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Meptazinol Hydrochloride |
| CAS | 59263-76-2 |
| Formule moléculaire | C15 H23 N O . Cl H |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (9CI), IL 22811 HCl, Meptamizol hydrochloride, Meptazinol hydrochloride, Meptid, Wy 22811, Wy 22811 HCl |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H23NO.ClH/c1-3-15(9-4-5-10-16(2)12-15)13-7-6-8-14(17)11-13;/h6-8,11,17H,3-5,9-10,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCC1(CCCCN(C)C1)c2cccc(O)c2 |
| Nom IUPAC | 3-(3-éthyl-1-méthylazépan-3-yl)phénol;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.81 |
| Poids de la formule | 269.1546 |