Learn More
Mepyramine maleate, MedChemExpress
Description
Mepyramine maleate, a first generation antihistamine, is an antagonist of histamine H1 receptor, with Kds of 0.8 nM, 5200 nM and >3000 nM for H1, H2, and H3 receptor, respectively, and a pKd of 9.4 for H1 receptor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mepyramine maleate |
| CAS | 59-33-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H27N3O5 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Pyrilamine maleate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.09 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (124.55 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)CCN(CC1=CC=C(OC)C=C1)C2=NC=CC=C2.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 401.46 |
| Afficher plus |