Learn More
Méquitazine, TRC
Code produit 30134224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134224 100 mg 100mg
30009676 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM225110100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29216-28-2
Formule moléculaire C20 H22 N2 S
Poids moléculaire (g/mol) 322.47
Synonyme 10H-Phenothiazine, 10-(1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-ylmethyl)-, Phenothiazine, 10-(3-quinuclidinylmethyl)- (8CI), Butix, LM 209, Mequitazine, Metaplexan, Mircol, NSC 303612, Nipolazin, Primalan, Quitadrill, Zesulan
Nom IUPAC 10-(1-azabicyclo[2.2.2]octane-3-ylméthyl)phénothiazine
SMILES C(C1CN2CCC1CC2)N3c4ccccc4Sc5ccccc35
Spécification
Nom chimique ou matériau Mequitazine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H22N2S/c1-3-7-19-17(5-1)22(18-6-2-4-8-20(18)23-19)14-16-13-21-11-9-15(16)10-12-21/h1-8,15-16H,9-14H2
Poids de la formule 322.1504