Learn More
MedChemExpress Merbromin
Code produit 16402299
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16402299 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16402299 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYB0961
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Merbromin acts as a topical antiseptic for minor cuts and scrapes and as a biological dye. Merbromin is a potent inhibitor against Zika virus (ZIKV) replication. Merbromin shows anti-ZIKV potency through ZIKVpro inhibition.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Type de produit Dye Reagents
Quantité 1 g
Conditions d’expédition Room temperature
Synonyme Mercury dibromofluorescein disodium salt ∣ ZP1
CAS 129-16-8
Poids moléculaire 752.67 g/mol
Solubilité DMSO : 6.67 mg/mL (8.86 mM; Need ultrasonic)
Cible HBV
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.