Learn More
Sel sodique d’acide mercaptoaceptique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11343496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11343496 500 g 500g
11323496 25 g 25g
11333496 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11343496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14356.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Mercaptoacetic acid sodium salt is used as a reagent that protects tryptophan in amino acid analysis. It is a commonly used reagent for bacteriological research to maintain reducing conditions in media. It also protect enzymes against inactivation by maintaining protein thiol groups in the reduced state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium de l’acide mercaptoacétique est utilisé comme réactif qui protège le tryptophane dans l’analyse des acides aminés. Il s’agit d’un réactif couramment utilisé pour la recherche bactériologique afin de maintenir des conditions de réduction dans les milieux. Il protège également les enzymes contre l’inactivation en maintenant les groupes de thiols protéiques à l’état réduit.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1000 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est de 20°C. Stocker sous gaz inerte. Il est hygroscopique dans la nature et sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-51-1
Formule moléculaire C2H3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.094
Numéro MDL MFCD00043386
Clé InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
CID PubChem 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nom IUPAC sodium ; 2-sulfanylacétate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptoacetic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
pH ∼6
Odeur Stench
Quantité 500 g
Numéro UN UN3335
Beilstein 4569109
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,8692
Informations sur la solubilité Soluble in water (1000g/L at 20°C).
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 97%