Learn More
Sel de sodium de l’acide mercaptoacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15443089 1 kg Flacon en verre 1kg
15423089 25 g Flacon en plastique 25g
15433089 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15443089 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60290.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 367-51-1 | C2H3NaO2S | 114.094 g/mol
Reagent that protects tryptophan in amino acid analysis
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-51-1
Formule moléculaire C2H3NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 114.094
Numéro MDL MFCD00043386
Clé InChI GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium thioglycolate, sodium mercaptoacetate, mercaptoacetic acid sodium salt, mollescal sf, sodium 2-sulfanylacetate, thioglycolate sodium, sodium thioglycollate, mercaptoacetic acid, sodium salt, erhavit d, sodium 2-mercatoethanoate
CID PubChem 23690444
ChEBI CHEBI:86481
Nom IUPAC sodium ; 2-sulfanylacétate
SMILES C(C(=O)[O-])S.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Mercaptoacetic acid sodium salt
Point de fusion >300°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HSCH2CO2Na
Quantité 1 kg
Numéro UN UN2811
Beilstein 4569109
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Poids de la formule 114.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre