Learn More
Chlorhydrate de β-mercaptoéthylamine ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | β-Mercaptoethylamine hydrochloride |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | ∽98 % |
| Quantité | 100 g |
| Nom IUPAC | hydrogen 2-aminoethane-1-thiol chloride |
| Poids de la formule | 113.6 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- beta-MERCAPTOETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: mercaptamine hydrochloride